Learn More
Justrite™ Vaschetta di raccolta liquidi
Codice prodotto. 11909385
Cambia vista
Click to view available options
Capacità (sistema imperiale):
5 galloni
Dimensione della confezione:
Pezzo
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Capacità (sistema imperiale) Dimensione della confezione
11909385 5 galloni Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 11909385 Fornitore Justrite™ N. del fornitore 84003
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    148.47€
    86.03€ / pezzi 1
    Risparmia 62.44€
    42% Sconto
In stock
Aggiungi al carrello
Edge
Aggiungi al carrello
Per raccogliere fuoriuscite accidentali. La vaschetta di raccolta liquidi dei contenitori di smaltimento può contenere recipienti fino a 30.5 cm (12 pollici) di diametro.
Può contenere contenitori per lo smaltimento con diametro di 30.5 cm (12 poll.). Consigliati per volumi fino a 18.9 l (5 gall.).
  • A tenuta ermetica
  • Semitrasparente
  • Duratura
  • In polietilene
Specifica
Certificazione/Conformità EPA
Colore Traslucido
Capacità (sistema imperiale) 5 galloni
Capacità (sistema metrico) 19 l
Materiale Polietilene
Tipo Vaschetta di raccolta liquidi
Da utilizzare con (applicazione) Per raccogliere fuoriuscite accidentali durante la ricarica dei bidoni di sicurezza con erogatore
Forma Quadrato
Lunghezza (sistema imperiale) 14.875 in.
Lunghezza (sistema metrico) 37.9 cm
Larghezza (sistema imperiale) 14.875 in.
Larghezza (sistema metrico) 37.9 cm
Altezza (sistema imperiale) 7.625 in.
Altezza (sistema metrico) 0.76 cm