Learn More
Justrite™ SpillSlope™ Cabinet Shelves
Codice prodotto. 11909557
Cambia vista
Click to view available options
Profondità (sistema imperiale):
19.62 in.
30.75 in.
39.37 in.
Larghezza (sistema imperiale):
14 in.
29 in.
Dimensione della confezione:
Pezzo
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Profondità (sistema imperiale) Larghezza (sistema imperiale) unitSize
11909557 19.62 in. 14 in. Pezzo
11919557 39.37 in. 14 in. Pezzo
11944957 30.75 in. 29 in. Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 11909557 Fornitore Justrite™ N. del fornitore 29936
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    82.95€
    54.58€ / pezzi 1
    Risparmia 28.37€
    34% Sconto
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 02-12-2026
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
With built-in troughs to help contain spills
  • In acciaio galvanizzato di grande spessore
  • I ripiani dirigono le fuoriuscite nella parte posteriore e inferiore
  • Ciascun ripiano ha una capacità massima di 350 libbre (159 kg)
  • Regolazione a intervalli di 3 pollici (7.6 cm) per uno stoccaggio versatile
Specifica
Profondità (sistema imperiale) 19.62 in.
Profondità (sistema metrico) 49.8 cm
Da utilizzare con (apparecchiatura) 12/15 gal. Compac cabinet or 22 gal. slimline cabinet
Include Built-in troughs to help contain spills
Peso (sistema imperiale) 6 lb.
Peso (sistema metrico) 2.7 kg
Larghezza (sistema imperiale) 14 in.
Larghezza (sistema metrico) 35.56 cm
Materiale Galvanized Steel
Product Type Cabinet Shelf
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.