Learn More
Justrite™ Bottiglia squeeze
Codice prodotto. 11944967
Cambia vista
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
473 ml
946 ml
Dimensione della confezione:
Pezzo
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Capacità (sistema metrico) Dimensione della confezione
11944967 946 ml Pezzo
10019791 473 ml Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 11944967 Fornitore Justrite™ N. del fornitore 14011
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    46.97€
    35.26€ / pezzi 1
    Risparmia 11.71€
    24% Sconto
Spedizione stimata: 25-02-2027
Dispense a stream of flammable liquid directly onto a small component or subassembly. The squeeze bottle and stem are made from low-density polyethylene.
  • La chiusura ermetica riduce le fuoriuscite
  • In polietilene con filo in acciaio inox che consente di modellare lo stelo per raggiungere zone difficili
  • Flacone e stelo in polietilene a bassa densità
Specifica
Capacità 946 ml (32 once)
Capacità (sistema metrico) 946 ml
Colore Bianco
Diametro (sistema imperiale) 3.5 in.
Include Filo in acciaio inox nel gambo
Materiale Polietilene
Altezza (sistema metrico) 232 mm
Altezza (sistema imperiale) 9.12 in.
Diametro (sistema metrico) 89 mm
Autoclavabile Non autoclavabile
Capacità (sistema imperiale) 32 once