Learn More
Justrite™ Bottiglia squeeze
Catalog Number p-119323
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
473 ml
946 ml
Dispense a stream of flammable liquid directly onto a small component or subassembly. The squeeze bottle and stem are made from low-density polyethylene.
  • La chiusura ermetica riduce le fuoriuscite
  • In polietilene con filo in acciaio inox che consente di modellare lo stelo per raggiungere zone difficili
  • Flacone e stelo in polietilene a bassa densità
Capacità 473 mL (16 oz.)
Diametro (sistema metrico) 76 mm
Altezza (sistema imperiale) 7.5 in.
Altezza (sistema metrico) 191 mm
Capacità (sistema metrico) 473 ml
Capacità (sistema imperiale) 16 once
Colore Bianco
Diametro (sistema imperiale) 3 in.
Include Filo in acciaio inox nel gambo
Materiale Polietilene