Learn More
Justrite™ Type I Steel Safety Cans
Heavy-duty 24-gauge premium coated steel cans with double seal seams
71.27€ - 154.00€
Specifica
Product Type Contenitore di sicurezza di tipo I
Descrizione Cuciture doppie
Da utilizzare con (applicazione) Per riempimento e travaso di sostanze infiammabili
Materiale Acciaio
Finitura Vernice a polvere
Visualizza altre specifiche
Prodotti 5
Codice del prodotto Marca Colore Capacità (sistema imperiale) Include Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Colore Capacità (sistema imperiale) Include Prezzo Quantità e disponibilità  
11903609
Vedi i prodotti accessori Vedere i documenti Dettagli della promozione
Justrite™
7150200Z
Giallo 5 galloni Maniglia rotante e oscillante
105.00€
Pezzo
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 12-06-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
12981375
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Justrite™
10001
Rosso 0.13 galloni Maniglia con pulsante di rilascio
154.00€
Pezzo
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 12-06-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
15318623
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Justrite™
10301
Rosso 1 galloni Maniglia rotante e oscillante
87.25€
Pezzo
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 12-06-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
12991375
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Justrite™
10101Z
Rosso 0.25 galloni Maniglia con pulsante di rilascio Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
11953599
Vedi i prodotti accessori Vedere i documenti Dettagli della promozione
Justrite™
7120200Z
Giallo 2 galloni Maniglia rotante e oscillante Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Descrizione
Descrizione
Struttura in acciaio pregiato con saldature doppie per la protezione dalle perdite. Beccuccio a tenuta stagna autochiudente con meccanismo di scarico della pressione positiva integrato che offre una ventilazione meccanica di 3 - 5 psig.
  • Le saldature di blocco doppie proteggono dalle perdite
  • Parafiamma in acciaio inox anticorrosione che proteggono il contenuto dall'innesco, consentendo un flusso rapido dei liquidi
  • La parte inferiore nervata offre una maggiore resistenza e un rialzo per impedire perforazioni accidentali
  • Vernice a polvere lucida duratura resistente agli agenti chimici e ad usi non corretti
  • L'etichetta di avvertenza contiene una sezione ID molto ampia per l'etichettatura dei contenuti
  • I prodotti con dimensioni di 1 pt. (0.5 L) e 1 qt. (1 L) sono dotati di un comodo meccanismo di attivazione utilizzabile con una sola mano per un travaso agevole
  • Prodotti di dimensioni maggiori dispongono di impugnature girevoli dal design ergonomico non destinate all'erogazione
  • Ampio meccanismo per bilance più grandi, facile trasporto e spazio di testa per contenere additivi di olio
Order Info
Disponibili rossi per la conservazione di prodotti infiammabili, gialli per carburante diesel e blu per cherosene. Bidoni rossi in diversi formati disponibili, con imbuto in polipropilene montabile per un travaso agevole in aperture di dimensioni ridotte.
Certifications
UL and ULC listed. FM approved. TÜV certified.
Compliance
Conformità ai requisiti OSHA e NFPA e CARB.
Warranty
Dieci anni.
Specifica
Specifica
Contenitore di sicurezza di tipo I
Per riempimento e travaso di sostanze infiammabili
Vernice a polvere
Cuciture doppie
Acciaio
10 anni