Learn More
JW 642, MedChemExpress
Description
JW 642 is a potent inhibitor of monoacylglycerol lipase (MAGL) that displays IC50 values of 7.6, 14, and 3.7 nM for inhibition of MAGL in mouse, rat, and human brain membranes, respectively.
Specifications
Specifications
| Materiale o nome chimico | JW 642 |
| CAS | 1416133-89-5 |
| Colore | Off-White |
| Note sul grado di purezza | Research |
| Formula molecolare | C21H20F6N2O3 |
| Quantità | 10 mg |
| Informazioni di solubilità | DMSO : ≥ 100 mg/mL (216.27 mM) |
| SMILES | O=C(OC(C(F)(F)F)C(F)(F)F)N(CC1)CCN1CC2=CC(OC3=CC=CC=C3)=CC=C2 |
| Molecular Weight (g/mol) | 462.39 |
| Peso formulazione | 462.39 |
| Show More |
Research purposes only