missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

JW 642, Tocris Bioscience™

Codice prodotto. 30002020
Click to view available options
Quantità:
10 mg
50 mg
Dimensione della confezione:
10mg
50mg
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

Codice prodotto. 30002020

Marca: Tocris Bioscience 4906/50

Effettua il per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

MAGL inhibitor

Potent and selective monoacylglycerol lipase (MAGL) inhibitor (IC50 = 3.7 nM). Displays >1000-fold selectivity for MAGL over fatty acid amide hydrolase (IC50 = 20.6 μM). Analog of JZL 195 (Cat. No. 4715).
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Identificatori chimici

CAS 1416133-89-5
Formula molecolare C21H20F6N2O3
Molecular Weight (g/mol) 462.392
InChI Key AVSCNEOUWSVZEY-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 1,1,1,3,3,3-hexafluoropropan-2-yl 4-3-phenoxybenzyl piperazine-1-carboxylate, 1,1,1,3,3,3-hexafluoropropan-2-yl 4-3-phenoxyphenyl methyl piperazine-1-carboxylate, 4-3-phenoxyphenyl methyl-1-piperazinecarboxylic acid 2,2,2-trifluoro-1-trifluoromethyl ethyl ester
PubChem CID 71656520
IUPAC Name 1,1,1,3,3,3-hexafluoropropan-2-yl 4-[(3-phenoxyphenyl)methyl]piperazine-1-carboxylate
SMILES C1CN(CCN1CC2=CC(=CC=C2)OC3=CC=CC=C3)C(=O)OC(C(F)(F)F)C(F)(F)F

Specifica

Materiale o nome chimico JW 642
Colore White
Quantità 50 mg
Peso formulazione 462.39
Percent Purity >98%
Forma fisica Solid
Correzione del contenuto del prodotto

Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.

Titolo del prodotto

Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.

Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato