Learn More
R&D Systems™ JW 74
Codice prodotto. 18727668
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
10 mg
50 mg
Dimensione della confezione:
10mg
50mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
18727668 50 mg 50mg
18717189 10 mg 10mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 18727668 Fornitore R&D Systems™ N. del fornitore 5653/50
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 27-11-2026
A Tocris product, part of R&D Systems. Wnt pathway inhibitor
JW 74 is an inhibitor of canonical Wnt signaling (IC50 = 790 nM). Targets the β-catenin destruction complex (GSK-3?/AXIN/APC). Increases AXIN2 and decreases active β-catenin levels in colorectal cancer (CRC) cells. Also arrests cell cycle in G1 and inhibits proliferation of CRC cells in vitro. Inhibits tumor growth and formation in mouse models.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico 4-[4-(4-Methoxyphenyl)-5-[[[3-(4-methylphenyl)-1,2,4-oxadiazol-5-yl]methyl]thio]-4H-1,2,4-triazol-3-yl]-pyridine
CAS 863405-60-1
Quantità 50 mg
Solubilità Soluble to 100mM in DMSO
Linea di prodotti Tocris
Formula molecolare C24H20N6O2S
Peso formulazione Observed MW: 456.52
Purezza >99%
For Research Use Only