Learn More
JW74, MedChemExpress
Codice prodotto. 16490338
Encompass_Preferred
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 mg
10 mg
25 mg
50 mg
100 mg
Dimensione della confezione:
100mg
10mg
25mg
5mg
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
16490338 5 mg 5mg
16457878 10 mg 10mg
16433827 50 mg -
16413686 25 mg 25mg
16407696 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Codice prodotto. 16490338 Fornitore Medchem Express N. del fornitore HY19739
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 30-11-2026
MedChemExpress JW74 antagonizes LiCl-induced activation of the canonical Wnt signaling with an IC50 of 420 nM.
JW74 antagonizes LiCl-induced activation of the canonical Wnt signaling with an IC50 of 420 nM.
Specifica
Materiale o nome chimico JW74
CAS 863405-60-1
Colore Off-White
Note sul grado di purezza Research
Formula molecolare C24H20N6O2S
Quantità 5 mg
Informazioni di solubilità DMSO : ≥ 50 mg/mL (109.52 mM)
SMILES CC1=CC=C(C2=NOC(CSC3=NN=C(C4=CC=NC=C4)N3C5=CC=C(OC)C=C5)=N2)C=C1
Molecular Weight (g/mol) 456.52
Peso formulazione 456.52
Percent Purity 98.32%
Grado Research
Forma fisica Solid
Da utilizzare con (applicazione) Cancer-programmed cell death
Research purposes only