Learn More
R&D Systems™ K 114
Codice prodotto. 18054242
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
10 mg
50 mg
Dimensione della confezione:
10mg
50mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
18054242 50 mg 50mg
18024132 10 mg 10mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 18054242 Fornitore R&D Systems™ N. del fornitore 3144/50
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    645.00€
    610.05€ / 50mg
    Risparmia 34.95€
    5% Sconto
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 28-10-2026
A Tocris product, part of R&D Systems. Amyloid fibril-specific fluorescent dye
Potent amyloid fibril-specific fluorescent dye (EC50 = 20 - 30 nM). Exhibits minimal fluorescence in aqueous buffers and fluoresces brightly in the presence of Aβ, α-synuclein and tau in situ. (Optimum wavelength = 550 nm).
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 872201-12-2
Formula molecolare C22H17BrO2
Specifica
Materiale o nome chimico K 114
Quantità 50 mg
Linea di prodotti Tocris
Peso formulazione 393.27
Purezza >98%
Peso molecolare 393.28