Learn More
K-252a, 98%, , Thermo Scientific Chemicals
Codice prodotto. 10246021 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 mg
100 μg
Dimensione della confezione:
100µg
1mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
10246021 100 μg 100µg
10018751 1 mg 1mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10246021 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 328311000
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 97161-97-2
Formula molecolare C27H21N3O5
Molecular Weight (g/mol) 467.5
Numero MDL MFCD00161522
InChI Key KOZFSFOOLUUIGY-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo methyl 6-hydroxy-5-methyl-13-oxo-5,6,7,8,14,15-hexahydro-13h-5,8-epoxy-4b,8a,14-triazadibenzo b,h cycloocta 1,2,3,4-jkl cyclopenta e-as-indacene-6-carboxylate
PubChem CID 3813
SMILES CC12C(CC(O1)N3C4=CC=CC=C4C5=C6C(=C7C8=CC=CC=C8N2C7=C53)CNC6=O)(C(=O)OC)O
Specifica
Materiale o nome chimico K-252a
Intervallo percentuale saggio 97.5% min. (HPLC)
Quantità 100 μg
Informazioni di solubilità Solubility in water: insoluble in water. Other solubilities: soluble in dichloromethane,dmso
Peso formulazione 467.5
Percent Purity 98%