Learn More
Cole-Parmer™ Cavi di prolunga tipo K
Use these extension cables for a variety of applications. Cole-Parmer™ K Type Extension Cables feature 20-gauge (0.032 in. dia) Thermocouple Wire with PVC/PVC Insulation.
33.35€ - 47.55€
Specifica
Certificazione/Conformità ANSI
Tipo Cavo di prolunga
Visualizza altre specifiche
Prodotti 2
Codice del prodotto Marca Lunghezza (sistema metrico) Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Lunghezza (sistema metrico) Prezzo Quantità e disponibilità  
11750979
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Cole-Parmer™
08516-30
3 m
33.35€
Pezzo
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 23-05-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
11760979
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Cole-Parmer™
08516-35
7.5 m
47.55€
Pezzo
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 06-06-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
  • Each probe comes with color coded ANSI mini-connectors: type J-black, type K-yellow and type T-blue
Specifica
Specifica
ANSI
Cavo di prolunga