Learn More
asecos™ Type 90 Combi Safety Storage Cabinets K-UB-90
Codice prodotto. 15914376 Sfoglia Tutto asecos Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Modello:
K90.060.110.050.UB.ST
K90.060.140.050.UB.3T
K90.060.140.050.UB.ST
Peso (sistema metrico):
152.50 kg
186.50 kg
196.50 kg
N. di sportelli:
1
3
N. di ripiani:
1
2
Dimensione della confezione:
Pezzo
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Modello Peso (sistema metrico) N. di sportelli N. di ripiani Dimensione della confezione
15914376 K90.060.140.050.UB.3T 196.50 kg 3 2 Pezzo
15914366 K90.060.110.050.UB.ST 152.50 kg 1 1 Pezzo
15984366 K90.060.140.050.UB.ST 186.50 kg 1 1 Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
For indoor use only
Codice prodotto. 15914376 Fornitore asecos™ N. del fornitore 3037700133847
 Articolo soggetto a restrizioni
Questo articolo richiede un aggiornamento del prezzo prima di essere ordinato.
Richiedi qui il prezzo per questo articolo.
For indoor use only
Safe and approved storage of aggressive and flammable hazardous substances in working areas
  • Robust construction and longevity: body made of powder-coated sheet steel
  • User-friendly and safe: door and drawer remain open in any position, interior of the cabinet completely visible — access to all containers, 93° opening of the wing door
  • Safe: drawer fitted with earthing wire incl. clamp as standard, seal welded sump, drawers are self-closing in the event of fire
  • No unauthorised use: door and drawer lockable with cylinder lock and locking state indicator (red/green)
  • Mobile: castors with plinth (optionally available), easy moving of the cabinet
  • Ventilation: integrated air ducts ready for connection (DN 50) to a technical exhaust system, extraction of both compartments through one ventilation connection
  • Certificates
    • Fire resistance 90 minutes
    • Type tested in accordance with EN 14470-1
    • EN 16121/16122 conformity
    • CE compliant
Specifica
Certificazione/Conformità Fire resistance 90 minutes, type tested in accordance with EN 14470-1, DIN EN 16121/16122 conformity, CE compliant
Configurazione 1 x perforated insert, 1 x 17 L bottom collecting sump (sheet steel powder-coated), 2 x pull-out shelf (panel melamine resin-coated/PP)
Profondità (sistema metrico) esterno 502 mm
Depth (Metric) Interior 380 mm
Dimensioni interne (L x P x A) Left: 380 x 770 x 502 mm, Right: 468 x 440 x 562 mm
Dimensioni (P x L x A) 502 x 1402 x 601 mm
Door Style Wing
Da utilizzare con (applicazione) Safe and approved storage of aggressive and flammable hazardous substances in working areas
Altezza (sistema metrico) esterno 601 mm
Altezza (sistema metrico) interno 502 mm
Modello K90.060.140.050.UB.3T
N. di sportelli 3
N. di ripiani 2
Tipo di ripiano Pull-out
Rivestimento superficiale Powder-coated plain
Peso (sistema metrico) 196.50 kg
Larghezza (sistema metrico) parte esterna 1402 mm
Larghezza (sistema metrico) interno 770 mm
Colore Light Gray
Profondità (sistema imperiale) esterno 19.76 in.
Altezza (sistema imperiale) esterno 23.66 in.
Altezza apertura (sistema metrico) 502 mm
Materiale Steel
Product Type Combi Safety Storage Cabinet
Larghezza (sistema imperiale) parte esterna 55.20 in.