Learn More
MedChemExpress K114
Specifica
Specifica
| Quantità | 100 mg |
| Requisiti di stoccaggio | Powder -20°C 3 years, 4°C 2 years ∣ In solvent -80°C 6 months, -20°C 1 month |
| Solubilità | DMSO : 100 mg/mL (254.28 mM; Need ultrasonic) |
| Shipping Condition | Room temperature |
| CAS | 872201-12-2 |
| Peso molecolare | 393.27 g/mol |