Learn More
HUBER K25 Refrigerated Bath
Codice prodotto. 10592284
Cambia vista
Click to view available options
Altezza (sistema metrico):
256 mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Altezza (sistema metrico) Dimensione della confezione
10592284 256 mm Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 10592284 Fornitore HUBER N. del fornitore 2012.0026.00
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 25-01-2027
K25 Refrigerated bath with natural refrigerant
K25 Refrigerated bath with natural refrigerant
  • Temperature range: -30°C to 200°C
  • Cooling capacity (0°C): 0.35kW
  • Power supply: 220-240V 1∼/2∼ 50/60Hz
Specifica
Capacità (sistema metrico) 25 L
Gamma di temperatura -30°C to +200°C
Modello K25
Larghezza (sistema metrico) 295 mm
Altezza (sistema metrico) 256 mm
Tensione 220/240 V
Frequenza 50/60 Hz