Learn More
Thermo Scientific™ K252c, 99%
Inhibits protein kinase C
106.00€ - 373.00€
Specifica
Descrizione | Off-white to brown |
---|---|
Content And Storage | -30°C to -10°C |
Da utilizzare con (applicazione) | Inhibits protein kinase C |
Saggio | 99% |
CAS | 85753-43-1 |
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
15445359
|
Thermo Scientific™
J63090.M^ |
1 mg |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||||
15435359
|
Thermo Scientific™
J63090.#0 |
5 mg |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||||
Descrizione
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
Specifica
Off-white to brown | |
Inhibits protein kinase C | |
85753-43-1 | |
311.34 | |
Soluble in DMSO at 25mM. Also soluble in methanol. Insoluble in water. | |
Crystalline Solid |
-30°C to -10°C | |
99% | |
C20H13N3O | |
Staurosporinone; 6,7,12,13-Tetrahydro-5H-indolo[2,3-a]pyrrolo[3,4-c]carbazol-5-one | |
K252c |