Learn More
Kartell™ K70 Silicon Hoses
Codice prodotto. 10207351
Click to view available options
Diametro (sistema metrico) interno:
1 mm
2 mm
3 mm
4 mm
5 mm
6 mm
7 mm
8 mm
9 mm
Dimensione della confezione:
10m
Codice prodotto. 10207351
Marca: Kartell™ 0392700
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Kartell™ K70 Silicon Hoses are constructed of silicon, making them a transparent and flexible connection to various components and accessories.
  • Flexible and transparent
  • FDA, USP, Class VI, A 50p60, EPC VI.1.3.2 approved
  • Can withstand temperatures of -60°C to 200°C
Specifica
Certificazione/Conformità FDA, USP, Class VI, A 50p60 and EPC VI.1.3.2 Approved
Diametro (sistema metrico) interno 8 mm
Materiale Silicone
Diametro (sistema metrico) esterno 12 mm
Overall Length (Metric) 10 m
Min. Operating Temperature (Metric) -60°C
Quantità confezione 10 m
Colore Trasparente
Max. Operating Temperature (Metric) 200°C