Learn More
MedChemExpress Kaempferitrin
Codice prodotto. 16411468
Encompass_Preferred
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 mg
Dimensione della confezione:
5mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
16411468 5 mg 5mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 16411468 Fornitore MedChemExpress N. del fornitore HYN0628
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 20-11-2026
MedChemExpress Kaempferitrin is a natural flavonoid, possesses antinociceptive, anti-inflammatory, anti-diabetic, antitumoral and chemopreventive effects, and activates insulin signaling pathway.
Specifica
Content And Storage 4°C, protect from light∣In solvent : -80°C, 6 months∣-20°C, 1 month (protect from light)
Peso molecolare 578.52 g/mol
Shipping Condition Room temperature
Da utilizzare con (applicazione) Cancer-Kinase/protease
CAS 482-38-2
Product Type Natural Products
Purezza 99.12%
Solubilità DMSO : 25 mg/mL (43.21 mM∣Need ultrasonic)
Sinonimo Lespedin∣ Lespenephryl
Bersaglio Insulin Receptor
Quantità 5 mg