Learn More
Thermo Scientific Chemicals Kaempferol, 97%
Codice prodotto. 10872631 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 mg
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
100mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10872631 100 mg Bottiglia in vetro 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 10872631 Fornitore Thermo Scientific Chemicals N. del fornitore 434731000
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 22-01-2027
Aggiungi al carrello
CAS: 520-18-3 | C15H10O6 | 286.24 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico Kaempferol
CAS 520-18-3
Punto di fusione 282°C to 286°C
Colore Colorless
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 96% min. (HPLC)
Imballaggio Bottiglia in vetro
Formula molecolare C15H10O6
Numero MDL MFCD00016938
Quantità 100 mg
Indice di Merck 15,5322
Sinonimo kaempferol, kaempherol, kempferol, populnetin, rhamnolutein, robigenin, trifolitin, pelargidenolon, rhamnolutin, swartziol
InChI Key IYRMWMYZSQPJKC-UHFFFAOYSA-N
SMILES OC1=CC=C(C=C1)C1=C(O)C(=O)C2=C(O)C=C(O)C=C2O1
IUPAC Name 3,5,7-trihydroxy-2-(4-hydroxyphenyl)chromen-4-one
Molecular Weight (g/mol) 286.24
PubChem CID 5280863
ChEBI CHEBI:28499
Peso formulazione 286.24
Percent Purity 97%
Forma fisica Liquid
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Kaempferol
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
Consigli di prudenza
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.