Learn More
Kaempferol, MedChemExpress
Codice prodotto. 16496496
Encompass_Preferred
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
50 mg
100 mg
200 mg
500 mg
Dimensione della confezione:
100mg
200mg
500mg
50mg
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
16496496 100 mg 100mg
16451736 500 mg 500mg
16442247 50 mg 50mg
16411136 200 mg 200mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Codice prodotto. 16496496 Fornitore Medchem Express N. del fornitore HY14590
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 01-12-2026
MedChemExpress Kaempferol (Kempferol), a flavonoid found in many edible plants, inhibits estrogen receptor α expression in breast cancer cells and induces apoptosis in glioblastoma cells and lung cancer cells by activation of MEK-MAPK. Kaempferol can be uesd for the research of breast cancer.
Kaempferol (Kempferol), a flavonoid found in many edible plants, inhibits estrogen receptor α expression in breast cancer cells and induces apoptosis in glioblastoma cells and lung cancer cells by activation of MEK-MAPK. Kaempferol can be uesd for the research of breast cancer.
Specifica
Materiale o nome chimico Kaempferol
CAS 520-18-3
Colore Yellow
Note sul grado di purezza Research
Formula molecolare C15H10O6
Quantità 100 mg
Sinonimo Kempferol Robigenin
Informazioni di solubilità DMSO : ≥ 32 mg/mL (111.79 mM) ∣H2O : < 0.1 mg/mL (ultrasonic;warming;heat to 60°C) (insoluble)
SMILES OC1=C2C(OC(C3=CC=C(O)C=C3)=C(O)C2=O)=CC(O)=C1
Molecular Weight (g/mol) 286.24
Peso formulazione 286.24
Percent Purity 99.36%
Grado Research
Forma fisica Solid
Da utilizzare con (applicazione) Cancer-Kinase/protease
Research purposes only