Learn More
Kaempferol, Mikromol™
Codice prodotto. 18072510
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
250 mg
Dimensione della confezione:
250mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
18072510 250 mg 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 18072510 Fornitore Mikromol N. del fornitore MM1542.00
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 23-11-2026
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
Kaempferol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico Kaempferol
CAS 520-18-3
Nomi componenti o analita Kaempferol
Shipping Condition Room Temperature
Formula molecolare C15 H10 O6
Certificazione/Conformità ISO 9001
Sinonimo Kaempferol
InChI Formula InChI=1S/C15H10O6/c16-8-3-1-7(2-4-8)15-14(20)13(19)12-10(18)5-9(17)6-11(12)21-15/h1-6,16-18,20H
SMILES OC1=C(Oc2cc(O)cc(O)c2C1=O)c3ccc(O)cc3
IUPAC Name 3,5,7-trihydroxy-2-(4-hydroxyphenyl)chromen-4-one
Molecular Weight (g/mol) 286.24
Quantità 250 mg
Peso formulazione 286.0477 g/mol