Learn More
Kaempferol, TRC
Codice prodotto. 18031440
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
25 mg
50 mg
100 mg
Dimensione della confezione:
100mg
25mg
50mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
18031440 25 mg 25mg
30040431 50 mg 50mg
18072230 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 18031440 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCK10000025MG
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 03-08-2026
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 520-18-3
Formula molecolare C15 H10 O6
Molecular Weight (g/mol) 286.24
Sinonimo Flavone, 3,4',5,7-tetrahydroxy- (7CI,8CI), 3,5,7-Trihydroxy-2-(4-hydroxyphenyl)-4H-1-benzopyran-4-one, 3,4',5,7-Tetrahydroxyflavone, 3,5,7,4'-Tetrahydroxyflavone, 3'-Deoxyquercetin, 5,7,4'-Trihydroxyflavonol, C.I. 75640, CSU 2056, Indigo Yellow, Kaemferol, Kaempferol, Kaempherol, Kampcetin, Kempferol, NSC 407289, NSC 656277, Nimbecetin, Pelargidenolon, Pelargidenon, Populnetin, Rhamnolutein, Rhamnolutin, Robigenin, Swartziol, Trifolitin
IUPAC Name 3,5,7-trihydroxy-2-(4-hydroxyphenyl)chromen-4-one
SMILES OC1=C(Oc2cc(O)cc(O)c2C1=O)c3ccc(O)cc3
Specifica
Materiale o nome chimico Kaempferol
Note sul grado di purezza HPLC
Quantità 25 mg
InChI Formula InChI=1S/C15H10O6/c16-8-3-1-7(2-4-8)15-14(20)13(19)12-10(18)5-9(17)6-11(12)21-15/h1-6,16-18,20H
Peso formulazione 286.0477
Percent Purity >95%