Learn More
WTW™ Kal.Kit Calibration Set for Turb™ 555T Turbidity Meter
Codice prodotto. 15580665
Cambia vista
Click to view available options
Da utilizzare con (apparecchiatura):
Turb 555 Turbidity Meter
Dimensione della confezione:
Pezzo
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Da utilizzare con (apparecchiatura) Dimensione della confezione
15580665 Turb 555 Turbidity Meter Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 15580665 Fornitore WTW™ N. del fornitore 600545
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    608.13€
    524.00€ / pezzi 1
    Risparmia 84.13€
    13% Sconto
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 21-12-2026
Dedicated Calibration Set for the WTW™ Turb™ 555T Turbidity Meter includes indexing rings and cleaning tissues
  • Calibration set comprising four vials at 0.02, 10.0, 100 and 1750 NTU
  • For use with the Turb™ 555 benchtop advanced laboratory turbidimeter
  • Kit includes tissues and indexing rings
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Tipo Turbidity Standard
Da utilizzare con (apparecchiatura) Turb 555 Turbidity Meter
Include Four vials at 0.02, 10.0, 100 and 1750 NTU, cleaning tissues and indexing rings