Learn More
Kallikrein 11 Antibody (101), Allophycocyanin, R&D Systems™
Codice prodotto. 18614690 Sfoglia Tutto Bio Techne Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
0.1 mL
Dimensione della confezione:
0.10mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
18614690 0.1 mL 0.10mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 18614690 Fornitore Novus Biologicals N. del fornitore NBP289629APC
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 10-12-2026
A Novus product, part of R&D Systems. Rabbit Monoclonal Antibody
Kallikrein 11 Monoclonal specifically detects Kallikrein 11 in Human samples. It is validated for Sandwich ELISA Capture.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Antigene Kallikrein 11
Applicazioni Sandwich ELISA Capture
Classificazione Monoclonal
Clone 101
Coniugato APC
Diluizione Sandwich ELISA Capture
Formulazione PBS
Alias gene EC 3.4.21, EC 3.4.21.-, EC 3.4.21.4, Hippostasin, hK11, kallikrein 11, kallikrein-related peptidase 11, MGC33060, PRSS20kallikrein-11, Serine protease 20, TLSPhippostasin, Trypsin-like protease
Specie ospite Rabbit
Immunogeno This antibody was obtained from a rabbit immunized with purified, recombinant Human Kallikrein 11 (Accession#: NP_006844.1; Met1-Asn250).
Metodo di purificazione Protein A purified
Quantità 0.1 mL
Status giuridico RUO
Disciplina di ricerca Cancer
Primario o secondario Primary
ID gene (immissione) 11012
Target Species Human
Content And Storage Store at 4C in the dark.
Product Type Antibody
Forma Purified
Isotype IgG
Linea di prodotti Novus