Learn More
Kallikrein 3/PSA Antibody (A67-B/E3) - IHC-Prediluted, R&D Systems™
Codice prodotto. 18609275 Sfoglia Tutto Bio Techne Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
7 mL
Dimensione della confezione:
7mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
18609275 7 mL 7mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 18609275 Fornitore Novus Biologicals N. del fornitore NBP244884
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    663.75€
    577.50€ / 7mL
    Risparmia 86.25€
    12% Sconto
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 30-11-2026
A Novus product, part of R&D Systems. Mouse Monoclonal Antibody
Kallikrein 3/PSA Monoclonal antibody specifically detects Kallikrein 3/PSA in Human samples. It is validated for Flow Cytometry, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Antigene Kallikrein 3/PSA
Applicazioni Flow Cytometry, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin)
Classificazione Monoclonal
Clone A67-B/E3
Coniugato Unconjugated
Diluizione Flow Cytometry, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry-Paraffin 0.25 - 0.5 μg/mL
Formulazione 10 mM PBS with 0.05% BSA
Alias gene APS seminin, EC 3.4.21, EC 3.4.21.77, Gamma-seminoprotein, hK3, kallikrein 3, (prostate specific antigen), Kallikrein-3, kallikrein-related peptidase 3, KLK2A1, P-30 antigen, prostate specific antigen, prostate-specific antigen, PSA, PSA semenogelase, Semenogelase, Seminin
Specie ospite Mouse
Immunogeno Kallikrein 3/PSA (p30) from human sperm plasma (Uniprot: P07288)
Metodo di purificazione Protein A or G purified
Quantità 7 mL
Status giuridico RUO
Disciplina di ricerca Cancer, Cellular Markers, Prostate Cancer, Tumor Biomarkers
Primario o secondario Primary
ID gene (immissione) 354
Target Species Human
Content And Storage Store at 4°C.
Product Type Antibody
Forma Purified
Isotype IgG1 κ
Linea di prodotti Novus