Learn More
Kallikrein 5 Rabbit anti-Human, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
140.00€ - 399.00€
Specifica
Antigene Kallikrein 5
Concentrazione 0.43 mg/mL
Applicazioni Immunohistochemistry (Paraffin)
Classificazione Polyclonal
Coniugato Unconjugated
Visualizza altre specifiche
Prodotti 2
Codice del prodotto Marca Quantità Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Quantità Prezzo Quantità e disponibilità  
16896943
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Proteintech
10514-2-AP-20UL
20 μL
140.00€
20µL
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 15-04-2024
per visualizzare lo stock disponibile
16886943
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Proteintech
10514-2-AP-150UL
150 μL
399.00€
150µL
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 15-04-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Descrizione
Descrizione
Kallikreins are a subgroup of serine proteases and are implicated in carcinogenesis. A novel KLK gene, KLK12, is expressed in a variety of tissues including salivary gland, stomach, uterus, lung, thymus, prostate, colon, brain, thyroid, and trachea. It has applications as a novel cancer biomarker.
Specifica
Specifica
Kallikrein 5
Immunohistochemistry (Paraffin)
Unconjugated
Rabbit
Human
Q9Y337
25818
Kallikrein 5 Fusion Protein Ag0799
Primary
-20°C
KLK5
0.43 mg/mL
Polyclonal
Liquid
RUO
PBS with 50% glycerol and 0.1% sodium azide; pH 7.3
Kallikrein 5, Kallikrein like protein 2, kallikrein related peptidase 5, KLK L2, KLK5, KLKL2, SCTE, Stratum corneum tryptic enzyme
KLK5
IgG
Antigen Affinity Chromatography