Learn More
Kanamycin B Sulfate, TRC
Specifications
Specifications
| Materiale o nome chimico | Kanamycin B sulfate |
| Quantità | 250 mg |
| InChI Formula | InChI=1S/C18H37N5O10.H2O4S/c19-2-6-11(26)12(27)9(23)17(30-6)32-15-4(20)1-5(21)16(14(15)29)33-18-13(28)8(22)10(25)7(3-24)31-18;1-5(2,3)4/h4-18,24-29H,1-3,19-23H2;(H2,1,2,3,4)/t4-,5+,6+,7+,8-,9+,10+,11+,12+,13+,14-,15+,16-,17+,18+;/m0./s1 |
| Peso formulazione | 581.2214 |