Learn More
Kanamycin Solution, MP Biomedicals
Codice prodotto. 11400435 Sfoglia Tutto MP Biomedicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
50 mL
Dimensione della confezione:
50mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11400435 50 mL 50mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 11400435 Fornitore MP Biomedicals N. del fornitore 091672048
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    78.30€
    74.55€ / 50mL
    Risparmia 3.75€
    4% Sconto
Visualizza tutte le promozioni
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Antibiotic solution Concentration: 5mg/mL Effective against mycoplasma, gram-positive and gram-negative bacteria
Specifica
Materiale o nome chimico Kanamycin Solution
Tipo Kanamycin
Forma fisica Liquid
CAS 25389-94-0, 7732-18-5
Quantità 50 mL
Grado Not Available
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Kanamycin Monosulfate
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Tossicità per la riproduzione Categoria 1A
Indicazioni di pericolo
  • H360-Può nuocere alla fertilità o al feto.
Consigli di prudenza
  • P201-Procurarsi istruzioni specifiche prima dell'uso.
  • P202-Non manipolare prima di avere letto e compreso tutte le avvertenze.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P308+P313-IN CASO di esposizione o di possibile esposizione, consultare un medico.
  • P405-Conservare sotto chiave.
  • P501b-Smaltire il prodotto/recipiente in conformità con le disposizioni locali/regionali/nazionali/internazionali.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contain: Kanamycin Monosulfate