General Description
- Kanamycin sulfate is the sulfate salt form of kanamycin A
- It was isolated from Streptomyces kanamyceticus
- This compound inhibits translocation during protein biosynthesis. It binds to the 30S ribosomal subunit, causing misreading of the mRNA sequence
Application
- Kanamycin sulfate shows antibacterial activity. It is effective against gram-positive and gram-negative bacteria, as well as Mycoplasma species
- This compound is also involved in translating prokaryotic ribosomes
- In molecular biology experiments, it is commonly used to select and isolate transformants expressing the kanamycin resistance gene, and plants that have the NPT II (APH3) gene incorporated
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | Kanamycin sulfate |
| Tipo | Kanamycin Sulfate |
| Imballaggio | Glass Bottle |
| Quantità | 50 g |
| Informazioni di solubilità | Solubility in water: soluble. |
| Peso formulazione | 582.59 |
Sicurezza e movimentazione
- Kanamycin Sulfate
- Pericolo
- Tossicità per la riproduzione Categoria 1B
- Sensibilizzante delle vie respiratorie Categoria 1
- Sensibilizzazione della pelle Categoria 1
- H317-Può provocare una reazione allergica cutanea.
- H360FD-Può nuocere alla fertilità. Può nuocere al feto.
- H334-Può provocare sintomi allergici o asmatici o difficoltà respiratorie se inalato.
- P201-Procurarsi istruzioni specifiche prima dell'uso.
- P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
- P308+P313-IN CASO di esposizione o di possibile esposizione, consultare un medico.
- P342+P311-In caso di sintomi respiratori: contattare un CENTRO ANTIVELENI/un medico/ .