Learn More
Thermo Scientific Chemicals Kanamycin sulfate
Codice prodotto. 15284854 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
10 g
50 g
100 g
Dimensione della confezione:
100g
10g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
15284854 100 g 100g
15274854 10 g 10g
15190007 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 15284854 Fornitore Thermo Scientific Chemicals N. del fornitore 450811000
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
Kanamycin sulfate, CAS # 25389-94-0, is an aminoglycoside sulfate salt with antibacterial activity. | CAS: 25389-94-0 | C18H38N4O15S | 582.575 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
General Description
  • Kanamycin sulfate is the sulfate salt form of kanamycin A
  • It was isolated from Streptomyces kanamyceticus
  • This compound inhibits translocation during protein biosynthesis. It binds to the 30S ribosomal subunit, causing misreading of the mRNA sequence
Application
  • Kanamycin sulfate shows antibacterial activity. It is effective against gram-positive and gram-negative bacteria, as well as Mycoplasma species
  • This compound is also involved in translating prokaryotic ribosomes
  • In molecular biology experiments, it is commonly used to select and isolate transformants expressing the kanamycin resistance gene, and plants that have the NPT II (APH3) gene incorporated
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 25389-94-0
Formula molecolare C18H38N4O15S
Molecular Weight (g/mol) 582.575
Numero MDL MFCD00070253
InChI Key OOYGSFOGFJDDHP-IZQIRFRQSA-N
PubChem CID 134129479
IUPAC Name (2R,3S,4S,5S,6R)-2-(aminomethyl)-6-[(1R,2S,3S,4R,6S)-4,6-diamino-3-[(2S,3R,4S,5R,6R)-4-amino-3,5-dihydroxy-6-(hydroxymethyl)oxan-2-yl]oxy-2-hydroxycyclohexyl]oxyoxane-3,4,5-triol;sulfuric acid
SMILES C1C(C(C(C(C1N)OC2C(C(C(C(O2)CN)O)O)O)O)OC3C(C(C(C(O3)CO)O)N)O)N.OS(=O)(=O)O
Specifica
Materiale o nome chimico Kanamycin sulfate
Tipo Kanamycin Sulfate
Imballaggio Glass Bottle
Quantità 100 g
Informazioni di solubilità Solubility in water: soluble.
Peso formulazione 582.59
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Kanamycin Sulfate
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Tossicità per la riproduzione Categoria 1B
  • Sensibilizzante delle vie respiratorie Categoria 1
  • Sensibilizzazione della pelle Categoria 1
Indicazioni di pericolo
  • H317-Può provocare una reazione allergica cutanea.
  • H360FD-Può nuocere alla fertilità. Può nuocere al feto.
  • H334-Può provocare sintomi allergici o asmatici o difficoltà respiratorie se inalato.
Consigli di prudenza
  • P201-Procurarsi istruzioni specifiche prima dell'uso.
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P308+P313-IN CASO di esposizione o di possibile esposizione, consultare un medico.
  • P342+P311-In caso di sintomi respiratori: contattare un CENTRO ANTIVELENI/un medico/ .