Learn More
Kanosamine Hydrochloride, TRC
Codice prodotto. 30135638
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
10 mg
25 mg
100 mg
Dimensione della confezione:
100mg
10mg
25mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30135638 100 mg 100mg
30003417 10 mg 10mg
30005487 25 mg 25mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 30135638 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCK139500100MG
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 11-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 57649-10-2
Formula molecolare C6 H13 N O5 . Cl H
Molecular Weight (g/mol) 215.63
IUPAC Name (3R,4S,5S,6R)-4-amino-6-(hydroxymethyl)oxane-2,3,5-triol;hydrochloride
SMILES Cl.N[C@@H]1[C@@H](O)C(O)O[C@H](CO)[C@H]1O
Specifica
Materiale o nome chimico Kanosamine hydrochloride
Note sul grado di purezza HPLC
Quantità 100 mg
InChI Formula InChI=1S/C6H13NO5.ClH/c7-3-4(9)2(1-8)12-6(11)5(3)10;/h2-6,8-11H,1,7H2;1H/t2-,3+,4-,5-,6?;/m1./s1
Peso formulazione 215.0561
Percent Purity >95%