Learn More
Kaolin, Pure, Light, Washed with Acid, Fisher Chemical™
Codice prodotto. 10753991 Sfoglia Tutto Fisher Chemical Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 kg
3 kg
Imballaggio:
Fusto in plastica
Recipiente per polveri in plastica
Dimensione della confezione:
1kg
3kg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10753991 3 kg Fusto in plastica 3kg
10010220 1 kg Recipiente per polveri in plastica 1kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10753991 Fornitore Fisher Chemical N. del fornitore K/0050/63
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Visualizzare prodotti alternativi
Identificatori chimici
CAS 1332-58-7
Formula molecolare Al2H4O9Si2
Molecular Weight (g/mol) 258.16
InChI Key NLYAJNPCOHFWQQ-UHFFFAOYSA-N
SMILES O.O.O=[Al]O[Si](=O)O[Si](=O)O[Al]=O
Specifikationer
Punto di fusione 1750°C
Colore Beige
Forma fisica Powder/Solid
Quantità 3 kg
Numero MDL 62311
IUPAC Name dioxo-2,4,6-trioxa-3,5-disila-1,7-dialuminaheptane-3,5-dione dihydrate
Peso formulazione 258.2g/mol
Imballaggio Fusto in plastica
Produkttitel
Välj ett problem
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.