Learn More
Kaolin, Pure, Light, Washed with Acid, Fisher Chemical™
Click to view available options
Quantità:
1 kg
3 kg
Imballaggio:
Plastic keg
Plastic powder jar
Specifica
Punto di fusione | 1750°C |
Colore | Beige |
Forma fisica | Powder/Solid |
Quantità | 1 kg |
Numero MDL | MFCD00062311 |
IUPAC Name | oxo-oxoalumanyloxy-[oxo(oxoalumanyloxy)silyl]oxysilane;dihydrate |
Peso formulazione | 258.2g/mol |
Imballaggio | Plastic powder jar |