Learn More
Kaolin, pure
Codice prodotto. 11984321 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 kg
2.5 kg
10 kg
Imballaggio:
Flacone in plastica
Plastic drum
Dimensione della confezione:
10kg
1kg
2.50kg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
11984321 10 kg Plastic drum 10kg
10772441 1 kg Flacone in plastica 1kg
10752574 2.5 kg Flacone in plastica 2.50kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 11984321 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 211740100
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 02-11-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 1332-58-7 | Al2H4O9Si2 | 258.16 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 1332-58-7
Formula molecolare Al2H4O9Si2
Molecular Weight (g/mol) 258.16
Numero MDL MFCD00062311
InChI Key NLYAJNPCOHFWQQ-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo kaolin, china clay, argilla, glomax, porcelain clay, bolus alba, white bole, hydrated aluminum silicate, kaolin clay slurry, alphagloss
PubChem CID 56841936
IUPAC Name oxo-oxoalumanyloxy-[oxo(oxoalumanyloxy)silyl]oxysilane;dihydrate
SMILES O.O.O=[Al]O[Si](=O)O[Si](=O)O[Al]=O
Specifica
Materiale o nome chimico Kaolin
Punto di fusione 1750.0°C
Colore Beige
Forma fisica Powder
Quantità 10 kg
Indice di Merck 14,5282
Informazioni di solubilità Solubility in water: insoluble. Other solubilities: insoluble in cold acids and alkali hydroxides
Peso formulazione 258.2
Grado Pure
Perdita all'essiccatura 1.5% max.
Perdita alla combustione 10.8% to 11.8%
Imballaggio Plastic drum