Specifications
| Punto di fusione | 1760°C |
| CAS | 1332-58-7 |
| Colore | Beige |
| Forma fisica | Powder/Solid |
| Quantità | 3 kg |
| Formula molecolare | Al2H4O9Si2 |
| Numero MDL | MFCD00062311 |
| Sinonimo | kaolin, china clay, argilla, glomax, porcelain clay, bolus alba, white bole, hydrated aluminum silicate, kaolin clay slurry, alphagloss |
| InChI Key | NLYAJNPCOHFWQQ-UHFFFAOYSA-N |
| SMILES | O.O.O=[Al]O[Si](=O)O[Si](=O)O[Al]=O |
| Show More |