Learn More
Kaolin, TRC
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | Kaolin |
| CAS | 1332-58-7 |
| Formula molecolare | Al2O7Si2.2H2O |
| Quantità | 250 g |
| Sinonimo | Glomax, China clay, Hydrated aluminum silicate, Kaolin clay slurry |
| InChI Formula | InChI=1S/2Al.O5Si2.2H2O.2O/c;;1-6(2)5-7(3)4;;;;/h;;;2*1H2;;/q2*+1;-2;;;; |
| SMILES | O.O.O=[Al]O[Si](=O)O[Si](=O)O[Al]=O |
| IUPAC Name | oxo-oxoalumanyloxy-[oxo(oxoalumanyloxy)silyl]oxy-silane;dihydrate |
| Molecular Weight (g/mol) | 258.16 |
| Peso formulazione | 257.9025 |