Learn More
Kapton Polymide Tape
Codice prodotto. 13035696 Sfoglia Tutto Cole-Parmer Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Larghezza (sistema metrico):
25.4 mm
3.81 cm
Dimensione della confezione:
Pezzo
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Larghezza (sistema metrico) Dimensione della confezione
13035696 25.4 mm Pezzo
15298106 3.81 cm Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 13035696 Fornitore Kapton N. del fornitore 0827782
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    106.00€
    96.11€ / pezzi 1
    Risparmia 9.89€
    9% Sconto
In stock
Aggiungi al carrello
Edge
Aggiungi al carrello
Polymide Tape is a chemical-resistant tape that is manufactured with a high temperature silicone adhesive.
  • Provides high heat resistance and tensile strength, good solvent resistance, and excellent dielectric strength.
  • Temperature range is -100 to 500°F (-73 to 260°C).
  • Meets UL-510 for flame retardant specifications.
Specifica
Certificazione/Conformità UL-510
Tipo di adesivo Silicone
Materiale Polyimide
Product Type Tape
Quantità 1 Ea.
Intervallo di temperatura (sistema imperiale) -100°F to 500°F
Temperature Range (Metric) -73°C to 260°C
Spessore (sistema imperiale) 2.5 mil
Spessore (sistema metrico) 0.0635 mm
Larghezza (sistema imperiale) 1in.
Larghezza (sistema metrico) 25.4 mm