Learn More
Karl Fischer Aqualine™ Complete 5, for Karl Fischer Titration By Volumetry, Fisher Chemical™
Codice prodotto. 10181570 Sfoglia Tutto Fisher Chemical Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 L
2.5 L
Dimensione della confezione:
1L
2.50L
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
10181570 1 L 1L
10676262 2.5 L 2.50L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10181570 Fornitore Fisher Chemical N. del fornitore K/2000/15
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    390.00€
    221.00€ / 1L
    Risparmia 169.00€
    43% Sconto
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
Single-component reagent; Pyridine free
  • Single-component volumetric reagent for high water content analysis
  • Water equivalent: 5.0mg H2O/mL
  • Unlimited water capacity
  • Perform titer determination before use
  • Pyridine free
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico Aqualine™ Complete 5
Nota nome Karl Fischer Reagent
Colore Brown
CAS 7446-09-5, 288-32-4, 111-90-0, 7553-09-5
Forma fisica Liquid
Quantità 1 L
Formula molecolare C29H50O3
Numero MDL 81734
Imballaggio Bottiglia in vetro color ambra
InChI Key LTVDFSLWFKLJDQ-UHFFFAOYNA-N
Molecular Weight (g/mol) 446.72
compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Aqualine
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
  • Tossicità per la riproduzione Categoria 1B
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1C
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione ripetuta) Categoria 1
Indicazioni di pericolo
  • H318-Provoca gravi lesioni oculari.
  • H372-Provoca danni agli organi.
  • H360D-Può nuocere al feto.
  • H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.
  • P303+P361+P353-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): togliere immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle/fare una doccia.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
  • P310-Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico .
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contain: Iodine