Learn More
Karl Fischer Aqualine™ Electrolyte AG, for Karl Fischer Titration By Coulometry, Fisher Chemical™
Sfoglia Tutto Fisher Chemical ProdottiDescrizione
Nonhalogenated anolyte solution for general use in conventional cells with a diaphragm
- Anolyte solution for use in conventional cells with a diaphragm
- Source of electrolyte required for anodic oxidation for coulometric analysis
- Contains methanol as a solvent
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | Aqualine™ Electrolyte AG |
| Nota nome | Karl Fischer Reagent |
| Colore | Colorless |
| CAS | 111-42-2, 7553-56-2, 108-75-8, 7446-09-5 |
| Forma fisica | Liquid |
| Quantità | 500 mL |
| Numero MDL | 3097387 |
| Imballaggio | Bottiglia in vetro color ambra |
Sicurezza e movimentazione
Identificativo prodotto
- Aqualine Electrolyte AG
- Pericolo
- Liquido infiammabile Categoria 2
- Tossicità acuta Categoria 3
- Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1B
- Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
- Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 1
- Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione ripetuta) Categoria 2
- H225-Liquido e vapori facilmente infiammabili.
- H301-Tossico se ingerito.
- H311-Tossico per contatto con la pelle.
- H331-Tossico se inalato.
- H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
- H370-Provoca danni agli organi.
- H373-Può provocare danni agli organi.
- P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.
- P303+P361+P353-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): togliere immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle/fare una doccia.
- P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
- P310-Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico .
- MIXTURE LIST-Contain: Methyl alcohol, 2-Amino-2-methyl-1-propanol, 2, 4, 6-Collidine, Sulfur dioxide,Iodine, p-Toluenesul