Learn More
Karl Fischer Aqualine™ Solvent, for Karl Fischer Titration By Volumetry, Fisher Chemical™
Sfoglia Tutto Fisher Chemical ProdottiDescrizione
Solvent for two-component system; Pyridine free
- Da utilizzare in combinazione con titolante Aqualine™ per analisi volumetriche a due componenti Karl Fischer
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | Aqualine™ Solvent |
| Nota nome | Karl Fischer Reagent |
| Colore | Incolore |
| CAS | 7446-09-5, 288-32-4 |
| Forma fisica | Liquido |
| Quantità | 2.5 L |
| Numero MDL | 81734 |
| Imballaggio | Bottiglia in vetro color ambra |
| Numero UN | 1992 |