Learn More
Karl Fischer Reagent, for Karl Fischer Analysis, Solution ≈5mg H2O/mL
Marca:  Fisher Chemical J/4600/PB17
Dettagli aggiuntivi : Peso : 2.50000kg Transport : UN number : 1992 Chem class : 3 Pack group : II
Quantità 2.5L
Codice prodotto. 10223960
  • 309.00€ / 2.50L
Spedizione stimata
06-04-2021
Identificatori chimici
81734
Specifica
Brown
3.5 to 5.5
81734
2.5L
Plastic Coated Glass bottle
Liquid
Videos
SDS Documenti