missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
KAT2B Rabbit, anti-Human, Unconjugated, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
140.00€ - 399.00€
Specifica
Antigene | KAT2B |
---|---|
Concentrazione | 700 μg/mL |
Applicazioni | Western Blot, ELISA |
Classificazione | Polyclonal |
Coniugato | Unconjugated |
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
17231416
|
Proteintech
28770-1-AP-20UL |
20 μL |
140.00€
20µL |
Spedizione stimata: 07-05-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
17221416
|
Proteintech
28770-1-AP-150UL |
150 μL |
399.00€
150µL |
Spedizione stimata: 07-05-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
Descrizione
The KAT2B antibody from Proteintech is a rabbit polyclonal antibody to a recombinant protein of human KAT2B. This antibody recognizes human antigen. The KAT2B antibody has been validated for the following applications: WB,ELISA analysis.
Specifica
KAT2B | |
Western Blot, ELISA | |
Unconjugated | |
Rabbit | |
8850 |
700 μg/mL | |
Polyclonal | |
Liquid | |
Human | |
Primary |