Learn More
Nordvlies Katrin Waste Bin
Codice prodotto. 15731087
Click to view available options
Dimensioni (L x P x A):
550 x 330 x 230 mm
575 x 420 x 280 mm
Capacità (sistema metrico):
25 L
50 L
Dimensione della confezione:
pezzi 2
Codice prodotto. 15731087
Marca: Nordvlies 91912
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Katrin Waste Bins ensure that your washroom stays fresh and clean.
  • Waste bin that holds paper, which means that the toilet environment stays clean
  • Made from ABS Plastic
  • Can be used with or without a lid
  • Can be wall mounted, freeing up floor space
  • Light, robust and simple to empty
Specifica
Capacità (sistema metrico) 50 L
Colore White
Dimensioni (L x P x A) 575 x 420 x 280 mm
Da utilizzare con (applicazione) Disposing of Trash
Product Type Waste Bin