Learn More
BINDER™ Incubatori refrigerati con grande intervallo di temperatura
Codice prodotto. 30238369 Sfoglia Tutto BINDER Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
63 L
127 L
262 L
472 L
727 L
1070 L
Dimensione della confezione:
Pezzo
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Capacità (sistema metrico) Dimensione della confezione
30238369 127 L Pezzo
30238307 63 L Pezzo
30238350 262 L Pezzo
30238299 472 L Pezzo
30238261 727 L Pezzo
30238314 1070 L Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Disponibilità e data di spedizione si riferiscono a equipaggiamento standard. Per richiedere personalizzazioni o servizi montati in fabbrica selezionare Richiedi Un Preventivo o contattare il proprio Account Manager. La consegna potrebbe variare.
Codice prodotto. 30238369 Fornitore BINDER™ N. del fornitore 90200472
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    8350.00€
    7408.87€ / pezzi 1
    Risparmia 941.13€
    11% Sconto
Visualizza tutte le promozioni
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Disponibilità e data di spedizione si riferiscono a equipaggiamento standard. Per richiedere personalizzazioni o servizi montati in fabbrica selezionare Richiedi Un Preventivo o contattare il proprio Account Manager. La consegna potrebbe variare.
Tra gli incubatori refrigerati per microrganismi, KB è un talento universale dalle grandi prestazioni che incuba con la massima precisione anche completamente pieno, dispone di una routine di disinfezione ad aria calda e può essere programmato con facilità come refrigeratore per il fine settimana.
Caratteristiche importanti:
  • Intervallo di temperatura: da 0 °C a +70 °C
  • Collaudata tecnologia con camera di preriscaldamento APT.line™
  • Consumo energetico inferiore fino al 40 % rispetto al precedente modello
  • Raffreddamento a efficienza energetica tramite moderna macchina frigorifera a inverter
  • Raffreddamento con il refrigerante R-600a climaticamente neutro
  • Riscaldamento sportello per prevenzione della condensa
  • Struttura dell'alloggiamento con tecnologia HIT
  • Vano interno interamente in acciaio inox
  • Porte interne in vetro di sicurezza rivestito con ossido di metallo
  • Due griglie inseribili in acciaio inox
  • Grande foro di accesso con tappo in silicone
  • Apparecchi a pavimento con robuste rotelle orientabili doppie, davanti con fermi
  • Gli apparecchi da tavolo con volume fino a 130 litri sono impilabili
  • Facile programmazione di un secondo valore impostato della temperatura
  • Data Logger interno, valori di misurazione in formato aperto leggibili via USB
  • Dispositivo di sicurezza di temperatura classe 3.3 (DIN 12880) con allarme acustico e ottico
  • Autotest apparecchio per completa analisi dello stato
  • Interfacce dati: Ethernet, USB
Particolarità:
  • Intervallo di temperatura: da 0 °C a +70 °C
  • Consumo energetico inferiore fino al 40 % rispetto al precedente modello
  • Raffreddamento con il refrigerante R-600a climaticamente neutro
  • Riscaldamento sportello per prevenzione della condensa
  • Vano interno interamente in acciaio inox
  • Facile programmazione di un secondo valore impostato della temperatura
Specifica
Autoclavabile Not Autoclavable
Capacità (sistema metrico) 127 L
Materiale camera Stainless Steel (304/1.4301)
Tecnologia sensore CO2 Sensore IR
Convection Type APT.Line Preheating Chamber Technology
Lighting No
Materiale Stainless Steel
N. di ripiani 2
Controllo dell'ossigeno Not Included
Tipo di spina CEE
Temperature Range (Metric) da 0°C a 70°C
Tipo Refrigerated Incubator
Modello KB 127
Tensione 208/240 V