Learn More
BINDER™ Incubatori refrigerati con intervallo di temperatura esteso
Catalog No. 30238214 Alle ansehen BINDER Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
127 L
262 L
472 L
727 L
1070 L
1610 L
Packungsgröße:
Pezzo
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Catalog No. Capacità (sistema metrico) Packungsgröße
30238214 727 L Pezzo
30238347 127 L Pezzo
30238328 262 L Pezzo
30238342 472 L Pezzo
30238281 1070 L Pezzo
30238200 1610 L Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Verfügbarkeit und Versanddatum beziehen sich auf die Standardausstattung. Für werkseitig installierte Optionen, Anpassungen oder Services wählen Sie "Angebot anfordern" oder kontaktieren Ihren Kundenbetreuer. Die Vorlaufzeit kann variieren.
Catalog No. 30238214 Lieferant BINDER™ Lieferanten-Nr. 90200436
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    20940.00€
    18082.30€ / pezzi 1
    Risparmia 2857.70€
    13% Sconto
Alle Werbeaktionen anzeigen
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Verfügbarkeit und Versanddatum beziehen sich auf die Standardausstattung. Für werkseitig installierte Optionen, Anpassungen oder Services wählen Sie "Angebot anfordern" oder kontaktieren Ihren Kundenbetreuer. Die Vorlaufzeit kann variieren.
KB PRO è il incubatore refrigerato più potente. Con un intervallo di temperatura da -20°C a +100°C e le sue complete opzioni di programmazione, copre un ampio spettro di applicazioni, che vanno ben oltre il solo processo di incubazione.
Il genio universale tra gli apparecchi di regolazione della temperatura: KB PRO è il nostro incubatore refrigerato più potente. Con un intervallo di temperatura da -20°C a +100 °C e le sue complete opzioni di programmazione, copre un ampio spettro di applicazioni, che vanno ben oltre il solo processo di incubazione. Con moduli luminosi opzionali, KB PRO si trasforma in camera per test di fotostabilità ICH o in apparecchio per la crescita di piante.
Caratteristiche importanti:
  • Intervallo di temperatura: da -20 °C a +100 °C
  • Collaudata tecnologia con camera di preriscaldamento APT.line™
  • Raffreddamento a efficienza energetica tramite moderna macchina frigorifera a inverter
  • Raffreddamento con il refrigerante R-290 climaticamente neutro
  • Riscaldamento sportello per prevenzione della condensa
  • Velocità della ventola regolabile
  • Struttura dell'alloggiamento con tecnologia HIT
  • Camera interna in acciaio inox
  • Porte interne in vetro di sicurezza rivestito con ossido di metallo
  • Due griglie inseribili con guide telescopiche in acciaio inox
  • Grande foro di accesso con tappo in silicone
  • Apparecchi a pavimento con robuste rotelle orientabili doppie, davanti con fermi
  • Gli apparecchi da tavolo con volume fino a 130 litri sono impilabili
  • Controller touch-screen intuitivo con programmazione in tempo reale e per fasce orarie
  • Terminale di comando con regolazione ergonomica (per apparecchi a partire da un volume di 470 litri)
  • Triangolo segnali con indicazione di stato luminosa (per apparecchi a partire da un volume di 470 litri)
  • Data Logger interno, valori di misurazione in formato aperto leggibili via USB
  • Dispositivo di sicurezza di temperatura classe 3.3 (DIN 12880) con allarme acustico e ottico
  • Autotest apparecchio per completa analisi dello stato
  • Interfacce dati: Ethernet, USB
  • Multi Management Software APT-COM™ Basic Edition BINDER
  • Moduli luminosi opzionali per i test di fotostabilità ICH (per i modelli 260, 470, 720)
  • Moduli luminosi LED opzionali per la crescita delle piante (per i modelli a partire dal 260)
Particolarità:
  • Intervallo di temperatura: da -20 °C a +100 °C
  • Raffreddamento con il refrigerante R-290 climaticamente neutro
  • Due griglie inseribili con guide telescopiche in acciaio inox
  • Controller touch-screen intuitivo con programmazione in tempo reale e per fasce orarie
  • Triangolo segnali con indicazione di stato luminosa (per apparecchi a partire da un volume di 470 litri)
  • Moduli luminosi opzionali per i test di fotostabilità ICH (per i modelli 260, 470, 720)
  • Moduli luminosi LED opzionali per la crescita delle piante (per i modelli a partire dal 260)
Spezifikation
Autoclavabile Not Autoclavable
Capacità (sistema metrico) 727 L
Materiale camera Stainless Steel (304/1.4301)
Tecnologia sensore CO2 Sensore IR
Convection Type APT.Line Preheating Chamber Technology
Lighting LED
Materiale Stainless Steel
N. di ripiani 2
Controllo dell'ossigeno 0 to 20%
Tipo di spina CEE
Temperature Range (Metric) -20°C to +100°C
Tipo Refrigerated Incubator
Modello KB PRO 727
Tensione 208/240 V
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.