Learn More
BINDER™ Camere climatiche per test di stabilità con grande intervallo di temperatura / di umidità
Codice prodotto. p-200104346 Sfoglia Tutto BINDER Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
127 L
262 L
472 L
727 L
1070 L
1610 L
Dimensione della confezione:
Pezzo
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Capacità (sistema metrico) Dimensione della confezione
30238378 127 L Pezzo
30238238 262 L Pezzo
30238249 472 L Pezzo
30238337 727 L Pezzo
30238291 1070 L Pezzo
30238327 1610 L Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Disponibilità e data di spedizione si riferiscono a equipaggiamento standard. Per richiedere personalizzazioni o servizi montati in fabbrica selezionare Richiedi Un Preventivo o contattare il proprio Account Manager. La consegna potrebbe variare.
Codice prodotto. 30238378 Fornitore BINDER™ N. del fornitore 90200478
Disponibilità e data di spedizione si riferiscono a equipaggiamento standard. Per richiedere personalizzazioni o servizi montati in fabbrica selezionare Richiedi Un Preventivo o contattare il proprio Account Manager. La consegna potrebbe variare.
KBF è in grado di gestire tutti i test a lungo termine, accelerati e di stress. Soddisfa tutti i requisiti ICH, dalla precisione alla programmazione e alla documentazione. Con opzioni flessibili di alimentazione dell'acqua per tutti i luoghi di installazione.
Lo specialista di provata affidabilità per i test di stabilità ICH nell'industria farmaceutica: il KBF è in grado di gestire tutti i test a lungo termine, i test accelerati e gli stress test. Soddisfa tutti i più importanti requisiti ICH, dalla precisione alla programmazione e alla documentazione. Con opzioni flessibili di alimentazione dell'acqua per tutti i luoghi di installazione. Inoltre, il nuovo KBF consuma fino al 40% di energia in meno rispetto al suo predecessore. Con i moduli luminosi opzionali, il KBF può essere trasformato in una camera di fotostabilità ICH e in una camera di crescita per piante.
Caratteristiche importanti:
  • Intervallo di temperatura: Da 0°C a +70°C
  • Intervallo di umidità: 10% - 80% RH
  • Tecnologia comprovata della camera di preriscaldamento APT.line
  • Consumo energetico ridotto fino al 40% rispetto al modello precedente
  • Raffreddamento ad alta efficienza energetica con la moderna unità di raffreddamento a inverter
  • Raffreddamento con refrigerante R-600a neutro per il clima
  • Riscaldamento della porta per prevenire la condensa
  • Velocità del ventilatore regolabile
  • Regolazione dell'umidità con sensore di umidità capacitivo e umidificazione a vapore reattiva
  • Design dell'involucro con tecnologia HIT
  • Camera interna in acciaio inox
  • Porte interne in vetro di sicurezza rivestito di ossido di metallo
  • Due rastrelliere in acciaio inox
  • Ampia porta di accesso con tappo in silicone
  • Unità a pavimento dotate di robuste ruote gemelle con freno anteriore
  • Unità da tavolo impilabili con un volume fino a 130 litri
  • Controller touchscreen intuitivo con programmazione a tempo e in tempo reale
  • Terminale di controllo regolabile ergonomicamente (per unità con volume di 470 litri e oltre)
  • Triangolo di segnalazione con display di stato illuminato (per unità con volume pari o superiore a 470 litri)
  • Data logger interno, i valori misurati possono essere letti in formato aperto tramite USB
  • Dispositivo di sicurezza per la temperatura indipendente di classe 3.3 (DIN 12880) con allarmi visivi e acustici
  • Autotest dell'unità per un'analisi completa dello stato
  • Interfacce dati: Ethernet, USB
  • Software di gestione multipla BINDER APT-COM™ edizione base
  • Moduli luminosi opzionali per test di fotostabilità ICH (per i modelli 260, 470, 720)
  • Moduli luminosi a LED opzionali per la crescita delle piante (per i modelli a partire dal 260)
Particolarità:
  • Intervallo di temperatura: Da 0°C a +70°C
  • Intervallo di umidità: 10% - 80% RH
  • Consumo energetico ridotto fino al 40% rispetto al modello precedente
  • Raffreddamento con refrigerante R-600a neutro per il clima
  • Due rack con guide telescopiche in acciaio inox
  • Triangolo di segnalazione con display di stato illuminato (per unità con volume di 470 litri e oltre)
  • Moduli luminosi opzionali per i test di fotostabilità ICH (per i modelli 260, 470, 720)
  • Moduli luminosi a LED opzionali per la crescita delle piante (per i modelli a partire dal 260)
Specifica
Capacità (sistema metrico) 127 L
Materiale camera Stainless Steel (304/1.4301)
Materiale Stainless Steel
N. di ripiani 2
Tipo di spina CEE 7/7
Umidità relativa 10 to 80%
Temperature Range (Metric) da 0°C a 70°C
Tipo Climate Chamber
Modello KBF 127
Tensione 208/240 V