Learn More
BINDER™ Camere climatiche per test di stabilità con intervallo di temperatura e di umidità ampliato
GREENER_CHOICE
Codice prodotto. 30238298 Sfoglia Tutto BINDER Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
127 L
262 L
472 L
727 L
1070 L
1610 L
Dimensione della confezione:
Pezzo
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Capacità (sistema metrico) unitSize
30238298 727 L Pezzo
30238351 127 L Pezzo
30238273 262 L Pezzo
30238353 472 L Pezzo
30238320 1070 L Pezzo
30238207 1610 L Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Disponibilità e data di spedizione si riferiscono a equipaggiamento standard. Per richiedere personalizzazioni o servizi montati in fabbrica selezionare Richiedi Un Preventivo o contattare il proprio Account Manager. La consegna potrebbe variare.
Codice prodotto. 30238298 Fornitore BINDER™ N. del fornitore 90200442
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Disponibilità e data di spedizione si riferiscono a equipaggiamento standard. Per richiedere personalizzazioni o servizi montati in fabbrica selezionare Richiedi Un Preventivo o contattare il proprio Account Manager. La consegna potrebbe variare.
KBF PRO padroneggia senza problemi test sui materiali di ogni genere, a -20 °C esattamente come con condizioni THB a +85 ° e con l’85 % di umidità relativa dell’aria. Offre opzioni flessibili per l’alimentazione idrica in tutti i luoghi di installazione.
Il potente apparecchio tuttofare tra le camera climatiche per test di stabilità. Dotato di tutte le raffinatezze tecniche, KBF PRO padroneggia senza problemi test sui materiali di ogni genere, a -20 °C esattamente come con condizioni THB a +85 °C e con l'85 % di umidità relativa dell'aria. Offre opzioni flessibili per l'alimentazione idrica in tutti i luoghi di installazione, con un consumo di energia fino al 40 % in meno rispetto al suo predecessore KMF. Con moduli luminosi opzionali, KBF PRO si trasforma in camera per test di fotostabilità ICH o in apparecchio per la crescita di piante.
Caratteristiche importanti:
  • Intervallo di temperatura: da -20 °C a +100 °C
  • Intervallo di umidità: dal 10 % u.r. fino al 98 % u.r.
  • Collaudata tecnologia con camera di preriscaldamento APT.line™
  • Consumo energetico inferiore fino al 40 % rispetto al precedente modello
  • Raffreddamento a efficienza energetica tramite moderna macchina frigorifera a inverter
  • Raffreddamento con il refrigerante R-290 climaticamente neutro
  • Riscaldamento sportello per prevenzione della condensa
  • Velocità della ventola regolabile
  • Regolazione dell'umidità con sensore di umidità capacitivo e umidificazione a vapore a reazione rapida
  • Struttura dell'alloggiamento con tecnologia HIT
  • Camera interna in acciaio inox
  • Porte interne in vetro di sicurezza rivestito con ossido di metallo
  • Due griglie inseribili con guide telescopiche in acciaio inox
  • Grande foro di accesso con tappo in silicone
  • Apparecchi a pavimento con robuste rotelle orientabili doppie, davanti con fermi
  • Gli apparecchi da tavolo con volume fino a 130 litri sono impilabili
  • Controller touch-screen intuitivo con programmazione in tempo reale e per fasce orarie
  • Terminale di comando con regolazione ergonomica (per apparecchi a partire da un volume di 470 litri)
  • Triangolo segnali con indicazione di stato luminosa (per apparecchi a partire da un volume di 470 litri)
  • Data Logger interno, valori di misurazione in formato aperto leggibili via USB
  • Dispositivo di sicurezza di temperatura classe 3.3 (DIN 12880) con allarme acustico e ottico
  • Autotest apparecchio per completa analisi dello stato
  • Interfacce dati: Ethernet, USB
  • Multi Management Software APT-COM™ Basic Edition BINDER
  • Moduli luminosi opzionali per i test di fotostabilità ICH (per i modelli 260, 470, 720)
  • Moduli luminosi LED opzionali per la crescita delle piante (per i modelli a partire dal 260)
Particolarità:
  • Intervallo di temperatura: da -20 °C a +100 °C
  • Intervallo di umidità: dal 10 % u.r. fino al 98 % u.r.
  • Consumo energetico inferiore fino al 40 % rispetto al precedente modello
  • Raffreddamento con il refrigerante R-290 climaticamente neutro
  • Due griglie inseribili con guide telescopiche in acciaio inox
  • Triangolo segnali con indicazione di stato luminosa (per apparecchi a partire da un volume di 470 litri)
  • Moduli luminosi opzionali per i test di fotostabilità ICH (per i modelli 260, 470, 720)
  • Moduli luminosi LED opzionali per la crescita delle piante (per i modelli a partire dal 260)
Specifica
Capacità (sistema metrico) 727 L
Materiale camera Stainless Steel (304/1.4301)
Materiale Stainless Steel
N. di ripiani 2
Tipo di spina CEE 7/7
Umidità relativa 10 to 98%
Temperature Range (Metric) -20°C to +100°C
Tipo Climate Chamber
Modello KBF PRO 727
Tensione 208/240 V