Learn More
Mettler Toledo™ Soluzione di riempimento per elettrodi KCl 3M
Codice prodotto. 11907781
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
25 mL
250 ml
Dimensione della confezione:
1500mL
250mL
25mL
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11907781 25 mL 25mL
11932535 250 ml 1500mL
10780412 250 ml 250mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 11907781 Fornitore Mettler Toledo™ N. del fornitore 51343180
Power Your Renewable Energy Research
Usa il codice promozionale 28029
Visualizza tutte le promozioni
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
Edge
Aggiungi al carrello
Realizzata con reagenti di massima qualità per fornire prestazioni ottimali.
An electrode is the main actor of pH and ion measurement. They require special care and handling. The electrode should remain filled with fresh, clean electrolyte solution. Regularly refilling or replacing the electrolyte solution is necessary to maintain good electrode performance.
The reference electrode of a pH or Ion-Selective Electrode (ISE) should be filled only with the recommended electrolyte solution. The correct electrolyte minimizes junction potentials and provides optimum temperature and time response.
3mol/L Potassium Chloride solution is appropriate for most applications.
  • Used by most Mettler Toledo pH sensors, due to the ARGENTHAL™ reference system
  • DX-series ISE half-cells can also use a 3M KCl electrolyte bridge solution
  • No risk of contaminating samples with silver ions
  • Equipped with a special cap to facilitate easy filling of electrodes
  • Available in 25mL and 250mL bottles, and a 6 × 250mL bulk pack
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Colore Colorless
Concentrazione 3 mol/L
Da utilizzare con (apparecchiatura) ™
Tipo di soluzione di riempimento KCI 3M; 25 ml
NIST tracciabile Yes
Imballaggio Bottle with Special Filling Cap
Intervallo di pH Neutral
Quantità 25 mL