missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Descrizione
KCP Polyclonal antibody specifically detects KCP in Human, Mouse, Rat samples. It is validated for ELISA
Specifica
Specifica
| Antigene | KCP |
| Applicazioni | ELISA |
| Classificazione | Polyclonal |
| Coniugato | FITC |
| Formulazione | PBS |
| Alias gene | CRIM2, KCP1, kielin/chordin-like protein, NET67 |
| Specie ospite | Rabbit |
| Immunogeno | KCP antibody was raised against a 15 amino acid synthetic peptide near the carboxy terminus of human KCP. The immunogen is located within amino acids 1320 - 1370 of KCP. Amino Acid Squence: RAAGYRARREANAR |
| Metodo di purificazione | Peptide affinity purified |
| Quantità | 0.1 mL |
| Vedi altri risultati |
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Individuate un'opportunità di miglioramento?