Learn More
KCTD18 Antibody, R&D Systems™
Codice prodotto. 18602289 Sfoglia Tutto Bio Techne Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 μg
50 μg
Dimensione della confezione:
100µL
50µL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
18602289 50 μg 50µL
18684099 100 μg 100µL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 18602289 Fornitore Novus Biologicals N. del fornitore NBP30618750ul
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 09-12-2026
A Novus product, part of R&D Systems. Rabbit Polyclonal Antibody
KCTD18 Polyclonal specifically detects KCTD18 in Human samples. It is validated for Immunocytochemistry/Immunofluorescence.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Antigene KCTD18
Applicazioni Immunocytochemistry/Immunofluorescence
Classificazione Polyclonal
Coniugato Unconjugated
Diluizione Immunocytochemistry/ Immunofluorescence 1:100-1:500
Formulazione PBS, pH7.0
Alias gene BTB/POZ domain-containing protein KCTD18, FLJ31322, FLJ37818, potassium channel tetramerisation domain containing 18,6530404F10Rik
Specie ospite Rabbit
Immunogeno Produced in rabbits immunized with E. coli-derived Human KCTD18 fragment.
Metodo di purificazione Antigen and protein A Affinity-purified
Quantità 50 μg
Status giuridico RUO
Primario o secondario Primary
ID gene (immissione) 130535
Target Species Human
Content And Storage Store at 4°C short term. Aliquot and store at -20°C long term. Avoid freeze-thaw cycles.
Product Type Antibody
Forma Purified
Isotype IgG
Linea di prodotti Novus